Merck
AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.2
MDL番号:
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/617-97-0.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)