Merck
AMBH99C0194E
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-5-3-6-7(8(9)11-5)10-4-12(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
DNZYJLFFCZVGRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870135-17-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870135-17-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)