Merck
AMBH99C01949
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methanesulfonylbutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.66
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfonyl)butane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-9(7,8)5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
ISOQQDOAZADWAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53394-82-4.html
Synonym
1-Chloro-4-(methylsulfonyl)butane
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53394-82-4.html