Merck
AMBH99C01898
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxypyridin-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.97
MDL番号:
Iupac Name
6-ethoxy-2-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO3/c1-2-12-7-5-3-4-6(9-7)8(10)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
GKYDQFHHCDAUDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913373-41-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)