Merck
AMBH99C01896
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoroindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO/c9-4-1-6(10)5-3-8(12)11-7(5)2-4/h1-3,11-12H
InChI Key
GERKAMZKYHSLKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-00-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)