Merck
AMBH99C0182B
Ambeed, Inc.
(6-(Aminomethyl)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.42
MDL番号:
Iupac Name
6-(aminomethyl)-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2.ClH/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11;/h1-2,4,10-11H,3,8H2;1H
InChI Key
VXTYLOJPTHZTKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1375303-30-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)