Merck
AMBH99C017E2
Ambeed, Inc.
3-(6-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.26
MDL番号:
Iupac Name
3-(6-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c14-8-2-1-7-6-16(13(19)9(7)5-8)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
InChI Key
LAGNQECGHYBSCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191732-74-8.html
Synonym
3-(6-Amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
ピクトグラム
Health hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)