Merck
AMBH996F2DE1
Ambeed, Inc.
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-cyclopropylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)(cyclopropyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11(6-8(12)13)7-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
VPTQREPNFSXDEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182291-93-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/182291-93-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)