Merck
AMBH996F2DDB
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-methyl 5,6-dihydropyridine-1,3(2H)-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-methyl 5,6-dihydropyridine-1,3(2H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(8-13)10(14)16-4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
InChI Key
OSEDCXAVONLPOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125097-83-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)