Merck
AMBH996F2DC0
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(cyclohexyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.15
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclohexyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C12H15BrO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChI Key
INEXSMKRMASIRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105902-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)