Merck
AMBH996F2DB5
Ambeed, Inc.
6-Chloro-N4-ethylpyrimidine-4,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-N~4~-ethyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C6H9ClN4/c1-2-9-6-4(8)5(7)10-3-11-6/h3H,2,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
CSCQRGAUEMMNAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98140-03-5.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/98140-03-5.html