Merck
AMBH996F2D71
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.19
MDL番号:
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO/c12-11(13,14)10-5-7(6-16)8-3-1-2-4-9(8)15-10/h1-5,16H,6H2
InChI Key
BUDRHPWUUSCWLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362469-45-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/362469-45-2.html