Merck
AMBH996F2BF7
Ambeed, Inc.
5-Cyclobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3S/c7-6-9-8-5(10-6)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H2,7,9)
InChI Key
ROBHTWLKDVLHNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56882-73-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)