Merck
AMBH996F2B85
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-11(6-12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
YHMUQYORLLKZHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251012-82-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1251012-82-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)