Merck
AMBH996F2AD0
Ambeed, Inc.
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.16
MDL番号:
Iupac Name
sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C11H8O3.Na/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14;/h1-6,12H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
ZCNGWQCRXUGQCW-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14206-62-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)