Merck
AMBH996F2AB3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1H-pyrazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-10-6(9)5-8-4-2-3-7-8/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
WJUHYXHQRFJCBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142890-12-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142890-12-8.html