Merck
AMBH996F2A62
Ambeed, Inc.
5-Chlorothiazole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H2ClNOS/c5-3-1-6-4(2-7)8-3/h1-2H
InChI Key
ROLHZJVHOWFADC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59129-52-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59129-52-1.html