Merck
AMBH996F29AB
Ambeed, Inc.
2-(3,4-Difluorophenyl)malononitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-8-2-1-6(3-9(8)11)7(4-12)5-13/h1-3,7H
InChI Key
XDEWAVWVTZCCRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1692521-86-0.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1692521-86-0.html