Merck
AMBH996F2898
Ambeed, Inc.
1-Acetyl-5-chloropyrazolo[3,4-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.61
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)12-7-4-10-8(9)2-6(7)3-11-12/h2-4H,1H3
InChI Key
MBQYZUMHHMYCBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76006-04-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/76006-04-7.html