Merck
AMBH996F287D
Ambeed, Inc.
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-7-9(6-12-13)8-3-2-4-10(11)5-8/h2-7H,11H2,1H3
InChI Key
HFXYSXJBVBJYMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1089278-81-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1089278-81-8.html