Merck
AMBH996F25BB
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-methyl-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c1-3-2-4(6(10)11)5(7)9-8-3/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JGILMNHDPYZDPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914637-40-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)