Merck
AMBH996F2593
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.58
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-1-6(7(9)10)11-2-4(5)3-12/h1-2,7,12H,3H2
InChI Key
OBSQPCDQHNYLMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805303-84-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)