Merck
AMBH996F2540
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyquinolin-3-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxyquinolin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
InChI Key
LHDXXWJYBSDBTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850171-06-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850171-06-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)