Merck
AMBH996F2516
Ambeed, Inc.
Phenyl(pyrrolidin-1-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
1-benzoylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11(12-8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI Key
VIQDUCBDZPYNNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3389-54-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)