Merck
AMBH996F24FE
Ambeed, Inc.
3-Chloro-1-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10(11)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
AGPHINVRYAFBSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15787-12-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15787-12-9.html