Merck
AMBH996F247E
Ambeed, Inc.
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
Iupac Name
(2-nitroanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-8(12)5-9-6-3-1-2-4-7(6)10(13)14/h1-4,9H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
LGBCEZSPCHBRFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5427-99-6.html
Synonym
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)