Merck
AMBH996F2467
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.37
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dibromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClN2/c8-6-5-2-1-4(10)3-12(5)7(9)11-6/h1-3H
InChI Key
KUMUIJRUVBDCPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1955548-86-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1955548-86-3.html