Merck
AMBH996F2465
Ambeed, Inc.
(4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.03
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BF3O3/c15-13(16,17)9-1-5-11(6-2-9)20-12-7-3-10(4-8-12)14(18)19/h1-8,18-19H
InChI Key
KZXCMVJHGMMESW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1415824-94-0.html
Synonym
(4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)