Merck
AMBH996F244E
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-3-methylbut-1-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-propynyl methyl ether
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-5-6(2,3)7-4/h1H,2-4H3
InChI Key
ZYDXBIXQPLRRIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13994-57-5.html
Synonym
3-Methoxy-3-methylbut-1-yne
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)