Merck
AMBH996F2443
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
Inchi Code
1S/C7H10F2OSi/c1-11(2,3)5-4-6(10)7(8)9/h7H,1-3H3
InChI Key
DCQYZIDNCGTYAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1657067-34-9.html
Synonym
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)