Merck
AMBH990F76B1
Ambeed, Inc.
(2,5-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.97
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethyl-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO2/c1-5-4-9-6(2)3-7(5)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI Key
QZAHSCVGXNFJEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1788062-09-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1788062-09-8.html