Merck
AMBH990F75D8
Ambeed, Inc.
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.09
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI Key
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-73-5.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)