Merck
AMBH990F758F
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-12-5-7(6-13)9-4-8(11)2-3-10(9)12/h2-6H,1H3
InChI Key
ZBZJEWSFESAGMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/441715-30-6.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)