Merck
AMBH990F7551
Ambeed, Inc.
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
Iupac Name
[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-11)12-6/h1-3H,4,11H2
InChI Key
JDJHGZMTASXPEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916304-19-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916304-19-3.html