Merck
AMBH990F74EA
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.81
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF2O2/c8-4-1-3(9)2-5(10)6(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
POXLFROUJDNFPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1315339-48-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1315339-48-0.html