Merck
AMBH990F7377
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.82
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-5-2-6(10)4(8(14)15)1-3(5)7(11,12)13/h1-2,14-15H
InChI Key
PKNMTVAEKUCNKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451393-15-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1451393-15-9.html