Merck
AMBH990F729E
Ambeed, Inc.
5-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
PMDKRVJPWNBFEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90432-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90432-58-9.html