Merck
AMBH990F7272
Ambeed, Inc.
4-Imino-1,4-oxathiane 4-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.19
MDL番号:
Iupac Name
1,4lambda~4~-oxathian-4-imine 4-oxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c5-8(6)3-1-7-2-4-8/h3H,1-2,4H2,(H2,5,6)
InChI Key
RLLHTXZPNHYZKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708257-15-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)