Merck
AMBH990F7195
Ambeed, Inc.
9,10-Dihydro-4H-benzo(4,5)cyclohepta(1,2-b)thiophen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.29
MDL番号:
Iupac Name
9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Inchi Code
1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2
InChI Key
JAGBUENUSNSSFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622-55-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)