Merck
AMBH990F716D
Ambeed, Inc.
Potassium bicyclo[2.2.1]heptan-2-yltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.07
MDL番号:
Iupac Name
potassium bicyclo[2.2.1]heptan-2-yltrifluoroborate
Inchi Code
1S/C7H11BF3.K/c9-8(10,11)7-4-5-1-2-6(7)3-5;/h5-7H,1-4H2;/q-1;+1
InChI Key
HCXJGPZWZVXAEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1557201-12-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)