Merck
AMBH990F6CDC
Ambeed, Inc.
(3-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.21
MDL番号:
Iupac Name
3-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]methoxy}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C17H26BNO5/c1-17(2,3)24-16(20)19-9-7-13(8-10-19)12-23-15-6-4-5-14(11-15)18(21)22/h4-6,11,13,21-22H,7-10,12H2,1-3H3
InChI Key
GGYHINILIVWLOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096340-06-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)