Merck
AMBH990F6BD5
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-morpholinobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14BrNO3/c1-16-12(15)10-8-9(13)2-3-11(10)14-4-6-17-7-5-14/h2-3,8H,4-7H2,1H3
InChI Key
DBJNZTNIRZHOJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1131587-79-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1131587-79-5.html