Merck
AMBH990F6BD0
Ambeed, Inc.
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.39
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO3/c1-12-5-2-4(7(10)11)3-9-6(5)8/h2-3,10-11H,1H3
InChI Key
OJBRJRLOQQAEOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html