Merck
AMBH990F6AEC
Ambeed, Inc.
(4-(Oxetan-3-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-oxetanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO3/c11-10(12)9-3-1-7(2-4-9)8-5-13-6-8/h1-4,8,11-12H,5-6H2
InChI Key
ZGYRTZYOUMVFDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417887-72-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1417887-72-9.html