Merck
AMBH990F6A15
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro(3-methylthiophen-2-yl)borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.07
MDL番号:
Iupac Name
potassium trifluoro(3-methylthiophen-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H5BF3S.K/c1-4-2-3-10-5(4)6(7,8)9;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
GCCULSLAMBWURW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2201050-63-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2201050-63-5.html