Merck
AMBH990F696F
Ambeed, Inc.
4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2S/c10-9-12-11-7(15-9)5-1-3-6(4-2-5)8(13)14/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14)
InChI Key
LQHNMNCRCCSJQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/235109-65-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/235109-65-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)