Merck
AMBH990F6761
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-isobutoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.12
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
InChI Key
FMAIALVMJJUXSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30752-23-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)