Merck
AMBH990F665B
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(methylsulfonyl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.64
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfonyl)butan-2-one
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-10(8,9)3-2-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
QSPHFVFQULHWMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2228671-34-7.html
Synonym
1-chloro-4-methanesulfonylbutan-2-one
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2228671-34-7.html