Merck
AMBH990F65BF
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
367.98
MDL番号:
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
Inchi Code
1S/C12H4Br2N2O2/c13-7-3-1-5-9(15-7)10-6(12(18)11(5)17)2-4-8(14)16-10/h1-4H
InChI Key
PVWHEXBKSREKSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943861-95-8.html
Synonym
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)