Merck
AMBH990F622C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(2-methoxyphenyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.66
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(2-methoxyphenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-9(10)8-6-13-11(12)14-7-8/h2-7H,1H3
InChI Key
SRKXHHJHLQPWMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1267009-84-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1267009-84-6.html